Merck
Z642878
Greiner culture tubes
capacity 14 mL, sterile
Synonym(e):
culture tubes, culture vials, plastic culture tubes, Greiner culture tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.22
Materialien
cap (snap vent stopper)
natural tube
polypropylene tube
round bottom
straight neck
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
neck thread push fit
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 187262
Verfügbarkeit
available only in EU
Kapazität
14 mL
Durchm. × L
18 mm × 95 mm
Allgemeine Beschreibung
Greiner culture tubes feature a two-position snap vent stopper and graduations with a writing area.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)