Merck
Z640069
Eppendorf® epT.I.P.S.-Standard
volume range 0.1-10 μL
Synonym(e):
pipetting tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Materialien
gray
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 1000 ea (2 bags of 500 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030 000.811
Eppendorf® 022492004
Länge
34 mm
Maximales Volumen
10 μL
Volumenbereich
0.1-10 μL
Allgemeine Beschreibung
Großpackung in wiederverschließbaren Beuteln.
Spitzen sind farblich gekennzeichnet: gelb (200 μL), orange (300 μL) und blau (1000 μL).
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG