Z381330
Techne® Dri-Block® Heizgerät
Model DB-2A, AC/DC input 240 V AC
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
240 V, European 2-pin plug (AC)
Materialien
aluminum plate
Verwendung
two insert blocks
Leistungsmerkmale
CE compliant
calibrated analogue dial (±2°C).
Hersteller/Markenname
Techne
Temperaturmessbereich
25-100 °C
Kapazität
, holds 2 blocks
Allgemeine Beschreibung
5 verschiedene Modelle bieten Ihnen eine Vielzahl von Temperaturbereichen und Leistungsmerkmalen. Viele als Zubehür lieferbare Heizblöcke decken alle Anwendungen ab. Alle Blockheizer und die zugehörigen Heizblöcke sind aus Aluminium gefertigt und haben elekrtronische Thermoregler. Die Gehäuse der Geräte sind thermisch schutzisoliert und bleiben selbst bei maximaler Heiztemperatur berührbar. Kontrollampen für Betrieb, Heizen und Übertemperaturwarnung. 230V CE-Zeichen.
Komponenten
Supplied with both EU (2-pin) & GB (3-pin) power cords.
Rechtliche Hinweise
Dri-Block is a registered trademark of Techne, Inc.
Techne is a registered trademark of Techne, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)