Z370622
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 500 mL, pore size 0.45 μm
Synonym(e):
bottletop filtration system
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap plug seal
graduations
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Nalgene® 166-0045
Flaschenkapazität
500 mL
Filterkapazität
500 mL
Trichterkapazität
500 mL
Membrandurchm.
75 mm
Porengröße
0.45 μm
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Polyethersulfone (PES) membrane is ideal for cell/tissue culture.
- Less waiting time due to faster results
- Non-pyrogenic and endotoxin-free
- Graduated upper chamber
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)