Merck
Z362735
Sigma-Aldrich
Nalgene® Erlenmeyer-Kolben aus Polycarbonat
capacity 250 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Materialien
flat bottom
polycarbonate
wide-neck
Verbindung
joint stopper6
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Stoppers
without cap
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Nalgene® 4103-0250
Nalgene® 4103
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Autoklavierbar. Typ 4103
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries