Z350982
Vollpipette, Polyethylen
narrow standard stem, bulb draw 3.1 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 500 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Kolbenentnahme
3.1 mL
Schaftdurchm.
2.5 mm