Merck
Z350893
Vollpipette, Polyethylen
fine tip, large bulb, draw 4.3 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 400 (20 bags of 20)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Ziehung
4.3 mL
Schaftdurchm.
6.3 mm
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Packaged in bags of 20
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)