Merck
Z350753
Sigma-Aldrich
Vollpipette, Polyethylen
general purpose, extra long (12"), bulb draw 7.1 mL, non-sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
300 mm
Kolbenentnahme
7.1 mL
Schaftdurchm.
9 mm
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Bulk pack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)