Merck
Z332623
BRAND® PD-Tip
maximum volume 0.5 mL, non-sterile
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Maximales Volumen:
0.5 mL
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
barrier: no
includes adapter: no
Verpackung:
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname:
BRAND 702370
Materialien
colorless
Agentur
according to DIN 12 650
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
includes adapter: no
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 702370
Maximales Volumen
0.5 mL
Allgemeine Beschreibung
Passend für Brand® HandyStep®, Eppendorf® Multipette® 4780/Repeater, EDOS® 5221 und andere kompatible Systeme.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Dispense with ease – even critical media• Save time with automatic size detection
Sonstige Hinweise
BR702370 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
EDOS is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
The video describes about Using Adapters with Large Volume BRAND® PD-Tip Syringe Tips
This video shows how-to insert and remove tips from the HandyStep® electronic repeating pipette.