Merck
Z331694
BRAND® Pipettierhelfer, macro
magenta
Synonym(e):
brand macro pipette, brand pipette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
magenta
plastic (autoclavable)
silicone (autoclavable)
Leistungsmerkmale
autoclavable
Hersteller/Markenname
BRAND 26203
Volumen
0.1-200 mL
Allgemeine Beschreibung
Passend für alle Pipettengrößen von 0.1 bis zu 100 ml. Leichte Einhandbedienung. Ein hydrophober Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzung.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)