Merck
Z331260
Lenz® Tropftrichter mit Druckausgleichsrohr
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Materialien
PTFE key
cylindrical
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Leistungsmerkmale
graduated
Hersteller/Markenname
Lenz 4.3749.14
Kapazität
250 mL
Absperrhahn-Stopfenbohrungsgröße
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Tropftrichter mit Druckausgleich. Mit PTFE-Hahn.
Rechtliche Hinweise
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)