Merck
Z330051
BRAND® Flaschen, Weithals, PE-LD
capacity 1000 mL, with cap: no
Synonym(e):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
with cap: no
Verpackung
pkg of 25
Hersteller/Markenname
BRAND 129362
Kapazität
1000 mL
Durchm. × H
93 mm × 208 mm
Farbe
natural
Fitting
GL 65 thread
Allgemeine Beschreibung
Flexible, translucent.
Sonstige Hinweise
BR129362 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)