Merck
Z330019
BRAND® Flaschen, Weithals, PE-LD
capacity 50 mL, with cap: no
Synonym(e):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
with cap: no
Verpackung
pkg of 100
Hersteller/Markenname
BRAND 129328
Kapazität
50 mL
Durchm. × H
38 mm × 80 mm
Farbe
natural
Fitting
GL 32 thread
Allgemeine Beschreibung
Flexible, translucent.
Sonstige Hinweise
BR129328 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)