Merck
Z326062
BRAND® Silberbrand Pipetten, Kolben-Typ
capacity 2 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
AR-Glas®
Leistungsmerkmale
calibrated to deliver (TD, EX)
class B
graduations
subdivision 0.02 mL
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND 31109
Messbereich
accuracy: 0.02 mL
Kapazität
2 mL
Allgemeine Beschreibung
Kolbenpipetten, kalibriert auf Auslauf (TD, EX). Beschriftung aus weisser Emaille
Sonstige Hinweise
BR31109 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG