Z325295
BRAND® BLAUBRAND® Vollpipette, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 1 mL, two marks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Beschreibung
partial delivery
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 29722
Messbereich Volumen
1 mL, accuracy: 0.008 mL
Kapazität
1 mL
Allgemeine Beschreibung
According to DIN EN ISO 648.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.