Merck
Z324612
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder, niedere Form
volume 2,000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Agentur
according to DIN ISO 384
Leistungsmerkmale
subdivision 50 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Höhe
340 mm
Volumen
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, niedrige Form, kurze Graduierungsmarken. Aus Duran® Glas , kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Genauigkeit nach DIN/ISO 384. Mit Ausgiesser und sechseckigem Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel.
Sonstige Hinweise
BR42064 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.