Merck
Z323810
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 25 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Materialien
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 22336
Messbereich Volumen
25 mL
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Hahn und Spülkreis. Kalibriert auf Auslauf (TD,Ex) Beschriftung in weißer Emaille. Mit Schellbachstreifen.
Sonstige Hinweise
BR22336 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)