Merck
Z323403
BRAND® BLAUBRAND® Bürette, seitlicher Hahn
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Agentur
according to DIN 12 700-3
Leistungsmerkmale
subdivision 0.05 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 13847
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Länge
~800 mm
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Klasse AS mit Konformitätsbescheinigung und Chargennummer. Blauband Büretten werden mit einem Chargen-Zertifikat in jeder Packung geliefert. Kalibriert auf Auslauf (TS, EX=30 Sek.). Mit PTFE-Hahnküken. Kontrastreiche blaue Emaille-Beschriftung. Schellbachstreifen mit Ringmarken. Länge ca. 800 mm. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar! Liefermenge: 2 Stück pro Packung.
Sonstige Hinweise
BR13847 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG