WHAWB100082
Unicore Punch Kit
I.D. 6.00 mm, pkg of 25 ea
Synonym(e):
UniCore Punches 6.00 mm (25), Whatman FTA, Z708909, harris punch, harris uni-core, uni-core, whatman punch, Harris Uni-Core
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Qiagen WB100082
ID
6.00 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Stainless steel cutting tip (ranging from 6.0 mm) enables manual coring, retrieval, and controlled ejection of the FTA™ punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This document shows intructions for EasiCollect device from GE Healthcare