Merck
WH0375307M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGC50811 antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-hypothetical gene supported by BC052750
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
ELISA (i)
Klon:
2C3, monoclonal
Speziesreaktivität:
human
citations:
Methode(n):
indirect ELISA: suitable
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Immunogen
MGC50811 (AAH52750, 1 a.a. ~ 387 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSKVYSTGSRAKDHQPSGPECLPLPEANAEAIDFLSSLHKEELQMLFFSETLAMVSDTGEPQGELTIEVQRGKYQEKLGMLTYCLFVHASSRGFLDKMLCGNSLLGYLSEKLELMEQHSQDFIKFLILPMERKMSLLKQDDQLAVTRSIKEGEEVKTGVTSFPWSSIKGFISEAANLVLLRVMAWRRMVPSNARFLTLDTEGKLCYLTYQNLGFQTIQVDHQQAEVFIVEQTVHAEEGIPMSCQYYLLSDGHLAKRIQVGSPGCCIITKMPILREEDEIEPRPVFEKKPLVWEEDMELYSKFLDRKEELRLGHASYLRQHPEAHALISDFLLFLLLRQPEDVVTFAAEFFGPFDPWRPSSPALGSSHRPNPFRSLEPEGDARSGAA
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)