WH0200576M1
Monoclonal Anti-PIP5K3 antibody produced in mouse
clone 6C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CFD, Anti-KIAA0981, Anti-MGC40423, Anti-PIKfyve, Anti-PIP5K, Anti-p235, Anti-phosphatidylinositol-3-phosphate/phosphatidylinositol 5-kinase, type III
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIP5K3(200576)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
LQSTEFSETPSPDSDSVNSVEGHSEPSWFKDIKFDDSDTEQIAEEGDDNLANSASPSKRTSVSSFQSTVDSDSAASISLNVELDNVNFHIKKPSKYPHVPPHPADQKGRR
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)