Merck
WH0081844M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIM56 antibody produced in mouse
clone 4C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZP667O116, Anti-FLJ35608, Anti-RNF109, Anti-tripartite motif-containing 56
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4C5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRIM56(81844)
Verwandte Kategorien
Immunogen
TRIM56 (NP_112223, 656 a.a. ~ 755 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NSVVICDGLGQVVGEYKGPGLHGCQPGSVSVDKKGYIFLTLREVNKVVILDPKGSLLGDFLTAYHGLEKPRVTTMVDGRYLVVSLSNGTIHIFRVRSPDS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable