WH0056997M1
Monoclonal Anti-CABC1 antibody produced in mouse
clone 1C12, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-ADCK3, Anti-COQ8, Anti-chaperone, ABC1 activity of bc1 complex like (S. pombe)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CABC1(56997)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAAILGDTIMVAKGLVKLTQAAVETHLQHLGIGGELIMAARALQSTAVEQIGMFLGKVQGQDKHEEYFAENFGGPEGEFHFSVPHAAGASTDFSSASAPD
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable