WH0055062M2
Monoclonal Anti-WIPI1 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Atg18, Anti-FLJ10055, Anti-WD repeat domain, phosphoinositide interacting 1, Anti-WIPI49
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WIPI1(55062)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
GGECVLIKTHSLLGSGTTEENKENDLRPSLPQSYAATVARPSASSASTVPGYSEDGGALRGEVIPEHEFATGPVCLDDENEFPPIILCRGNQKGKTKQ
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)