WH0054766M7
Monoclonal Anti-BTG4 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-B-cell translocation gene 4, Anti-MGC33003, Anti-PC3B
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BTG4(54766)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MRDEIATTVFFVTRLVKKHDKLSKQQIEDFAEKLMTILFETYRSHWHSDCPSKGQAFRCIRINNNQNKDPILERACVESNVDFSHLGLPKEMTIWVDPFEVCCRYGEKNHPFTVASFKGRWEEWELYQQISYAVSRASSDVSSGTSCDEESCSKEPRVIPKVSNPKSIYQVKSVPVLFYTFFLSNSKKNALIMKTKKQKNMERTKL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)