WH0051586M2
Monoclonal Anti-PCQAP antibody produced in mouse
clone 4A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ARC105, Anti-CAG7A, Anti-CTG7A, Anti-DKFZp686A2214, Anti-DKFZp762B1216, Anti-MED15, Anti-PC2 (positive cofactor 2, multiprotein complex) glutamine/Q-rich-associated protein, Anti-TIG1, Anti-TNRC7
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MED15(51586)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MDVSGQETDWRSTAFRQKLVSQIEDAMRKAGVAHSKSSKDMESHVFLKAKTRDEYLSLVARLIIHFRDIHNKKSQASVSDPMNALQSL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable