WH0011051M1
Monoclonal Anti-NUDT21 antibody produced in mouse
clone 2G4-6F11, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-CFIM25, Anti-CPSF5, Anti-DKFZp686H1588, Anti-nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 21
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G4-6F11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NUDT21(11051)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSVVPPNRSQTGWPRGVTQFGNKYIQQTKPLTLERTINLYPLTNYTFGTKEPLYEKDSSVAARFQRMREEFDKIGMRRTVEGVLIVHEHRLPHVLLLQLGTTFFKLPGGELNPGEDEVEGLKRLMTEILGRQDGVLQDWVIDDCIGNWWRPNFEPPQYPYIPAHITKPKEHKKLFLVQLQEKALFAVPKNYKLVAAPLFELYDNAPGYGPIISSLPQLLSRFNFIYN
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)