WH0010902M1
Monoclonal Anti-BRD8 antibody produced in mouse
clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SMAP, Anti-SMAP2, Anti-bromodomain containing 8, Anti-p120
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BRD8(10902)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
RSGDQNWVSVSRAIKPFAEPGRPPDWFSQKHCASQYSELLETTETPKRKRGEKGEVVETVEDVIVRKLTAERVEELKKVIKETQERYRRLKRDAEL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable