WH0010002M1
Monoclonal Anti-NR2E3 antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ESCS, Anti-MGC49976, Anti-PNR, Anti-RNR, Anti-nuclear receptor subfamily 2, group E, member 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NR2E3(10002)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MCPVDKAHRNQCQACRLKKCLQAGMNQDAVQNERQPRSTAQVHLDSMESNTESRPESLVAPPAPAGRSPRGPTPMSAARALGHHFMASLITAETCAKLEPEDADENIDVTSNDPEFPSSPYSSSSPCGLDSIHETSARLLFMAVKWAKNLPVFSSLPFRDQVILLEEAWSELFLLGAIQWSLPLDSCPLLAPPEASAAGGAQGRLTLASMETRVLQETISRFRALAVDPTEFACMKALVLFKPETRGLKDPEHVEALQDQSQVMLSQHSKAHHPSQPVRFGKLLLLLPSLRFITAERIELLFFRKTIGNTPMEKLLCDMFKN
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable