WH0009402M1
Monoclonal Anti-GRAP2 antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GADS, Anti-GRAP2, Anti-GRB2-related adaptor protein 2, Anti-GRB2L, Anti-GRBLG, Anti-GRID, Anti-GRPL, Anti-GrbX, Anti-Grf40, Anti-Mona, Anti-P38
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRAP2(9402)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
HHFHQERRGGSLDINDGHCGTGLGSEMNAALMHRRHTDPVQLQAAGRVRWARALYDFEALEDDELGFHSGEVVEVLDSSNPSWWTGRLHN
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable