WH0009063M1
Monoclonal Anti-PIAS2 antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MIZ1, Anti-PIASXALPHA, Anti-PIASXBETA, Anti-SIZ2, Anti-miz, Anti-protein inhibitor of activated STAT, 2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgGκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIAS2(9063)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
CPVCDKKAAYESLILDGLFMEILNDCSDVDEIKFQEDGSWCPMRPKKEAMKVSSQPCTKIESSSVLSKPCSVTVASEASKKKVDVIDLT
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)