WH0008911M2
Monoclonal Anti-CACNA1I antibody produced in mouse
clone 3H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Cav3.3, Anti-calcium channel, voltage-dependent, alpha 1I subunit
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CACNA1I(8911)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
GLLRNRCFLEENFTIQGDVALPPYYQPEEDDEMPFICSLSGDNGIMGCHEIPPLKEQGRECCLSKDDVYDFGAGRQDLNASGLCVNWNRYYNVCRTGSA
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)