WH0006184M1
Monoclonal Anti-RPN1 antibody produced in mouse
clone 2C10-2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp686B16177, Anti-RBPH1, Anti-ribophorin I
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C10-2F6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RPN1(6184)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
ASSEAPPLINEDVKRTVDLSSHLAKVTAEVVLAHLGGGSTSRATSFLLALEPELEARLAHLGVQVKGEDEEENNLEVRETKIKGKSGRFFTVKLPVALDPGAKISVIVETVYTHVLHPYPTQITQSEKQFVVFEGNHYFYSPYPTKTQTMRVKLASRNVESYTKLGNPTRSEDLLDYGPFRDVPAYSQDTFKVHYENNSPFLTITSMTRVIEVSHWGNIAVEENVDLKHTGAVLKGPFSRYDYQRQPDSGISSIRSFKTILPAAAQDVYYRDEIGNVSTSHLLILDDSVEMEIRPRFPLFGGWKTHYIVGYNLPSYEYLYNLGDQYALKMRFVDHVFDEQVIDSLTVKIILPEGAKNIEIDSPYEISRAPDELHYTYLDTSGRPVIVAYKKNLVEQHIQDIVVHYTFNKVLMLQEPLLVVAAFYILFFTVIIYVRLDFSITKDPAAEARMKVACITEQVLTLVNKRIGLYRHFDETVNRYKQSRDISTLNSGKKSLEAEHKALTSEIALLQSRLKTEGSDLCDRVSEMQKLDAQVKELVLKSAVEAERLVAGKLKKDTYIENEKLISGKRQELVTKIDHILDAL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable