WH0006161M1
Monoclonal Anti-RPL32 antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PP9932, Anti-ribosomal protein L32
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPL32(6161)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
RNWRKPRGIDNRVRRRFKGQILMPNIGYGSNKKTKHMLPSGFRKFLVHNVKELEVLLMCNKSYCAEIAHNVSSKNRKAIVERAAQLAIRVTNPNARLRSE
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable