WH0005585M1
Monoclonal Anti-PKN1 antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DBK, Anti-MGC46204, Anti-PAK1, Anti-PKN, Anti-PRK1, Anti-PRKCL1, Anti-protein kinase N1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PKN1(5585)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
LDMEPQGCLVAEVTFRNPVIERIPRLRRQKKIFSKQQGKAFQRARQMNIDVATWVRLLRRLIPNATGTGTFSPGASPGSEARTTGDISVEKLNLGTDSDSSPQKSSRDPPSSPSSLSSPIQESTAPELPSETQETPGPALCSPLRKSPLTLEDF
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable