WH0002697M1
Anti-Connexin 43 Antibody
mouse monoclonal, 3E5
Synonym(e):
Anti-CX43, Anti-DFNB38, Anti-GJAL, Anti-ODD, Anti-ODDD, Anti-ODOD, Anti-SDTY3, Anti-gap junction protein, alpha 1, 43kDa (connexin 43)
About This Item
product name
Monoclonal Anti-GJA1 antibody produced in mouse, clone 3E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GJA1(2697)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
GSQKYAYFNGCSSPTAPLSPMSPPGYKLVTGDRNNSSCRNYNKQASEQNWANYSAEQNRMGQAGSTISNSHAQPFDFPDDNQNSKKLAAGHELQPLAIVD*
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable