V1138
Greiner Cryo.s™ vials
capacity 4 mL, natural cap, vial type, id field, support rim, External thread
Synonym(e):
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
Sterilität
sterile (DNAse and RNAse free)
sterile
Leistungsmerkmale
vial type id field, support rim
External thread
Verpackung
pack of 300 ea (50 x 6 ea)
Hersteller/Markenname
Greiner 127263
Parameter
-196 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kappendurchm.
9.8 mm
Kapazität
4 mL
Röhrchendurchm.
12.5 mm
Farbe
natural cap
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)