Wichtige Dokumente
U6758
UCL 2077
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(3-Triphenylmethylaminomethyl)pyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble >20 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES String
C(NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4cccnc4
InChI
1S/C25H22N2/c1-4-12-22(13-5-1)25(23-14-6-2-7-15-23,24-16-8-3-9-17-24)27-20-21-11-10-18-26-19-21/h1-19,27H,20H2
InChIKey
PQFNWDHABGBCHB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)