TMO374086
Nunc® Coded Cryobank Vials in black low rack
polypropylene, capacity 0.5 mL, self-standing natural, sterile, clear cap, case of 960 ea
Synonym(e):
coded cryobank vial storage, cryostorage
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear cap
polypropylene
self-standing natural
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 960 ea
Hersteller/Markenname
Nunc 374086
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kapazität
0.5 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TMO374086 | 4061841585152 |