Wichtige Dokumente
T6666
Trizma® Hydrochlorid -hydrochlorid
BioXtra, pH 3.5-5.0 (0.5 M in H2O), ≥99.0% (titration)
Synonym(e):
TRIS -hydrochlorid, TRIS HCl, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan -hydrochlorid, Tromethan-Hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (titration)
Form
powder
Verunreinigungen
Insoluble matter, passes filter test
Glührückstand (900 °C)
≤0.2% (as SO4)
Verlust
≤0.2% loss on drying, 110°C
pH-Wert
3.5-5.0 (0.5 M in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C
Löslichkeit
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.010 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.015 at 260 in H2O at 0.5 M
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChIKey
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?