SYNS386150
Synthware™ long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 150 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Synonym(e):
Synthware S386150, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
needle female luer lock
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech S386150
AD × L
0.6 mm × 150 mm , Bevel Tip
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNS386150-1EA | 4065270932457 |