Merck
SYNP170003D
Synthware round bottom pressure vessel with protective coating
bottle capacity 150 mL, O.D. × L 60 mm × 100 mm, bushing type, #15
Synonym(e):
Synthware P170003D, pressure tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
bushing type #15
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech P170003D
AD × L
60 mm × 100 mm
Flaschenkapazität
150 mL
Allgemeine Beschreibung
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 150mL, #15, 60X100mm, Protective Covering, Working Temp -40°C To 80°C,Includes Accessories: B100015 + R111Ep
Anwendung
kemetch; synthware; pressure vessel; round bottom
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)