SYNF811310N
Synthware™ Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 10 mL
Synonym(e):
Synthware F811310N, measuring flask, graduated flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F811310N
Kapazität
10 mL
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF811310N-1EA | 4065270931832 |