SYNF208450
Synthware™ three neck full jacket round bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42
Synonym(e):
Synthware F208450, 3-neck reaction flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
clear
Verbindung
center joint: ST/NS29/42
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F208450
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)