SRP8056
Tim-3 (mouse): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HAVcr-2, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM3, TIMD3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in CHO cells
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
monomer 45 kDa by calculation
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Havcr2(171285)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)