SRP6546
Procathepsin L human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CTSL, CTSL1
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
39.4 kDa (18-333 aa + N-terminal poly-his tag.)
Verpackung
pkg of 1 mg
pkg of 100 μg
Konzentration
1 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CTSL1(1514)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)