SRP6489
Carbonic Anhydrase 4/CA4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥92% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 31 kDa
observed mol wt 33 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Ala 19 is the predicted N-terminal .)
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CA4(762)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable