SRP6241
VAP-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
AOC3, Copper Amine Oxidase, HPAO, Membrane Primary Amine Oxidase, SSAO, Vascular Adhesion Protein-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in CHO cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
~80 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... VAP1(8639)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable