SRP6124
SORD human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
L-iditol 2-dehydrogenase, Sorbitol dehydrogenase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
40.4 kDa (377 aa, 1-357 aa + NT His Tag)
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SORD(6652)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)