Wichtige Dokumente
SRP5004
AMPK (α2/β2/γ2), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
AAKG, AAKG2, AMPK, AMPK2, CMH6, H91620p, MGC61468, PRKAA, PRKAA2, PRKAB2, PRKAG2, WPWS
About This Item
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produktlinie
PRECISIO® Kinase
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
255-345 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~36 kDa (B2)
~65 kDa (G2)
~69 kDa (A2)
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PRKAA2(5563) , PRKAB2(5565) , PRKAG2(51422)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)